Läs mer
Applied Biosystems™ Human RPLPO (Large Ribosomal Protein) Endogen Control, VIC™ /MGB-sond, primerbegränsad
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10638685 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
:
2500 reaktioner
Produktkod.
10638685 2500 reaktioner
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10638685 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4326314E
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Human RPLPO (Large Ribosomal Protein) Endogen Control, VIC™ /MGB-sond, primerbegränsad
Human RPLPO (Large Ribosomal Protein) Endogen Control möjliggör kvantifiering av relativ genuttryck i cDNA-prover när de används med andra genuttrycksanalyser. Sonden är märkt med VIC™ färgämne-MGB, och primrarna är begränsade. Den kan användas för multiplex eller singleplex PCR-reaktioner. Denna endogena kontroll är designad för att användas med TaqMan™ genuttrycksanalyser eller TaqMan™ primers/prober.
Analysdetaljer:
Gensymbol: RPLPO RefSeq: NM_001002.3 Sond Exon Plats: 3 Amplikon Storlek: 105
Motsvarande TaqMan Analys-ID: Hs99999902_m1
TaqMan™
TaqMan™ Endogena kontroller Eliminera månader av analysdesign, formulering och testning genom att använda endogena kontroller för att kvantifiera genuttryck. Denna bekväma samling av fördesignade primer-/probset gör att du kan normalisera mängden prov-RNA eller DNA i en reaktion.
Komplett lösning för kvantitativt genuttryck Har du svårt att bestämma vilka kontroller som —ska användas för att kvantifiera genuttryck även med detaljerad information om biologiska system? Nu med TaqMan™ endogena kontroller kan du undvika alla försök och misstag med att välja kontroller för de vanligaste generna för människa, mus, råtta och eukaryota.
TaqMan™ Enkel att använda Alla komponenter i endogena kontroller är QC-testade, formulerade i en enda 20X-blandning och funktionstestade. Kontrollerna är inte bara enkla att använda, utan de är också helt kompatibla med universella villkor för tvåstegs RT-PCR. Lägg bara till TaqMan™ Universal PCR Master Mix (med eller utan AmpErase™ UNG) och ditt cDNA-prov för att generera känsliga, reproducerbara och verkligt kvantitativa genuttrycksdata på Applied Biosystems instrument inklusive Applied Biosystems 7900HT, 7300, 7500 PCR-system i realtid och 7000 och 7700 sekvensdetektionssystem.
Flexibelt erbjudande Vi bygger varje endogen kontroll med vår beprövade 5'-nukleaskemi. För maximal flexibilitet kan du välja mellan två olika reporterfärgämnen och två quenchers:
  • A FAM™ färgämnesmärkt TaqMan™ MGB sond (250 nM, slutlig koncentration) och två omärkta PCR-primrar (900 nM vardera)
  • A VIC™ färgämnesmärkt TaqMan™ MGB sond (250 nM, slutlig koncentration) och två omärkta PCR-primrar (150 nM vardera, primer begränsad)
  • A VIC™ färgämnesmärkt TAMRA™ sond (250 nM, slutlig koncentration) och två omärkta PCR-primrar (150 nM vardera, primer begränsad)
    Att välja rätt endogen kontroll Endogena kontroller kan normalisera uttrycksnivåerna för målgener genom att korrigera skillnader i mängden cDNA som laddas i PCR-reaktionsbrunnar. För bästa resultat, verifiera att den endogena kontrollen konsekvent uttrycks i provuppsättningen som ska testas. Endogent kontrolluttryck måste vara enhetligt över alla prover i studien. För multiplexering, se till att genuttrycksnivån för den endogena kontrollen är högre än den för målet.
    TaqMan™ endogena kontroller som innehåller prober märkta med VIC™ Multiplex vs. Singleplex PCR Alla reporterfärgämne är primer begränsade. Detta möjliggör multiplexering av TaqMan™ endogena kontroller med målgenexpressionsanalyser, förutsatt att kontrollgenen uttrycks mer rikligt än målgenen. Alla TaqMan™ endogena kontroller som innehåller prober märkta med FAM™ reporterfärgämne är inte primerbegränsade och är inte avsedda för multiplexering.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring 4 rör innehållande 20X blandning av förformulerad analys (1 sond och 2 primers), kontrollprimer-probuppsättning(ar)
    – 15 till– 25 °C
    Beskrivning Human RPLPO (Large Ribosomal Protein) Endogen Control, 2500rxns, Rörformat, VIC™ Färgämnestyp, RPLPO-målgen, mänskliga arter, format,– 15 till– °25 C Rekommenderad lagring, för realtids-PCR (qPCR), realtids-PCR-baserad genuttrycksprofilering
    Kvantitet 2500 rxn(s)
    För användning med (applikation) Genuttryck