Läs mer
Proteintech™ Human S100A8/S100A9 ELISA Utrustning
Produktkod. 16841586 Handla allt Proteintech Produkter
Målarter:
Människa
Förpackningsstorlek:
96 tester
Produktkod. 16841586
Brand: Proteintech™ KE0017796T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ca2+-bindande proteiner som tillhör S100-familjen
  • S100A8 och S100A9 (även känd som MRP8 respektive MRP14) är Ca2+-bindande proteiner som tillhör S100-familjen.
  • Calprotectin, är ett heterodimert kalciumbindande protein som består av S100A8 och S100A9 subenheter.
  • De uttrycks i en mängd olika celltyper och är rikliga i myeloidceller såsom: neutrofiler, monocyter, keratinocyter och tidiga differentieringstillstånd av makrofager.
  • S100A8 och S100A9 har redan bekräftats spela en avgörande roll i utvecklingen av inflammation.
  • Förhöjda nivåer av S100A8/S100A9 upptäcktes i inflammation, neoplastiska tumörceller och olika humana cancerformer
Specifikationer
Analysintervall 62,5 till 4000 pg/ml
Analyskänslighet 11.8 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Människa
Gen-ID (Entrez) 6279
Värd art Människa
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID P05109/P06702
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Human S100A8/S100A9 ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine