Läs mer
R&D Systems™ Human S100A9 (NP_002956.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18713117
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18713117 10 μg
1 options
Produktkod. 18713117 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3662
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3120.00 SEK
    2947.35 SEK / 10µg
    Save 172.65 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Specifikationer
Gen S100A9
Tillträdesnummer NP_002956.1
Gen-ID (Entrez) 6280
Gene Alias CAGBMigration inhibitory factor-related protein 14, calgranulin B, calgranulin-B, Calprotectin L1H subunit, CFAGMRP-14,60B8AG, CGLB, L1AG, LIAG, MAC387, MIF, MRP14Leukocyte L1 complex heavy chain, NIF, P14, protein S100-A9, S100 calcium binding protein A9, S100 calcium binding protein A9 (calgranulin B), S100 calcium-binding protein A9, S100 calcium-binding protein A9 (calgranulin B)
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Kvantitet 10 μg