Läs mer
Proteintech™ Human S100B ELISA Utrustning
Produktkod. 16811516 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Målarter:
Människa
Förpackningsstorlek:
96 tester
Produktkod. Målarter unitSize
16811516 Människa 96 tester
1 options
Produktkod. 16811516 Leverantör Proteintech™ Leverantörsnummer KE0010396T
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
KE00103 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). S100B ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen S100B.
  • Analysen känner igen human S100B. En antikropp specifik för S100B har förbelagts på mikrobrunnarna. S100B-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation.
  • Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp specifik för S100B för att detektera det infångade S100B-proteinet.
  • För signalutveckling tillsätts pepparrotsperoxidas (HRP)-konjugerad antikropp, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens.
  • En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
  • S100B är en medlem av S100-familjen av proteiner som innehåller 2 EF-hand kalciumbindande motiv och har varit inblandad i regleringen av cellulära aktiviteter såsom metabolism, motilitet och proliferation. S100B är starkt uttryckt i astrocyter i hjärnan.
  • Det uttrycks också i Schwann-cellerna i det perifera nervsystemet och utanför nervsystemet i melanocyter, adipocyter och kondrocyter.
  • Förhöjda S100B-nivåer i cerebrospinalvätska och serum rapporterade efter huvudtrauma, subaraknoidal blödning och stroke korrelerade med omfattningen av hjärnskada.
  • Ett samband mellan förhöjt serum S100B och förekomsten av hjärnmetastaser har rapporterats. Ökade S100B-nivåer kan också hittas hos patienter med cerebral småkärlsjukdom (SVD).
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_006263
Analysintervall 15,6 till 1000 pg/ml
Analyskänslighet 1 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Människa
Gen-ID (Entrez) 6285
Värd art Människa
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID P04271
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Mouse IL-17A ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine