Läs mer
Novus Biologicals™ Human Salivary Gland Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Beskrivning
The Human Salivary Gland Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Vävnad | Digestive/Waste |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Förvaringsbuffert | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspecificitet | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Salivary Gland |
| Cellulär fraktion | Membrane |
| Vävnadsskick | Normal |
| Korsreaktivitet | Human |
| Värd art | Human |
| Koncentration | 2 mg/mL |
| Visa mer |
For Research Use Only