Läs mer
Novus Biologicals™ Human Salivary Gland Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Produktkod. 18770904
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18770904 1 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18770904 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82059251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6415.00 SEK
    6065.85 SEK / 1mg
    Save 349.15 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
The Human Salivary Gland Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad Digestive/Waste
Kvantitet 1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Salivary Gland
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Normal
Värd art Human
Koncentration 5 mg/mL
Produkttyp Human Salivary Gland Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only