Läs mer
Human SAMD9L knockout A549 cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32144067 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32144067 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2586481Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human SAMD9L knockout A549 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SAMD9L knockout A549