Läs mer
R&D Systems™ Human SCD-1 (NP_005054.3) VersaClone cDNA
Produktkod. 18748669
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18748669 10 μg
1 options
Produktkod. 18748669 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3475.00 SEK
    3285.45 SEK / 10µg
    Save 189.55 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen SCD-1
Tillträdesnummer NP_005054.3
Gen-ID (Entrez) 6319
Gene Alias FADS5, MSTP008, SCD1, SCDOS, Stearoyl-CoA desaturase
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg