Läs mer
Invitrogen™ Human sCD134/OX40 (löslig) ELISA Utrustning
Produktkod. p-7092086
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
960 tester
Produktkod. 15581897
Brand: Invitrogen™ BMS296
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human sCD134/OX40
Biotin-Conjugate anti-human sCD134/OX40 monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human sCD134/OX40 Standard lyophilized, 10ng/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
ELISA
Den mänskliga lösliga CD134/OX40 ELISA kvantifierar Hu CD134/OX40 i humant serum eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu CD134/OX40. Metodens princip The Human CD134/OX40 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
OX40 is a protein receptor found on the surface of T cells, a type of white blood cell that plays a crucial role in the immune system. When activated, OX40 promotes the proliferation and survival of T cells, leading to a stronger immune response against cancer cells and infectious agents. OX40 agonists, which are drugs that activate OX40, have shown promising results in preclinical and clinical studies as a potential immunotherapy for cancer. They can enhance the efficacy of other cancer treatments such as chemotherapy and checkpoint inhibitors, and may also have applications in autoimmune diseases and allergies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P43489
Analysintervall 78 till 5 000 pg/ml
Analyskänslighet 1.8 pg/mL
Innehåll och lagring Aluminum pouch(es) with a Microplate coated with monoclonal antibody to human sCD134/OX40
Biotin-Conjugate anti-human sCD134/OX40 monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human sCD134/OX40 Standard lyophilized, 10 ng/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Adhesive Films
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Provtyp Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gene Alias ACT35; ACT35 antigen; ATC35 antigen; CD134; CD134 antigen; IMD16; Ly-70; lymphoid activation antigene ACT35; MRC OX40; Ox40; OX40 antigen; OX40 cell surface antigen; OX40 homologue; OX40L receptor; TAX transcriptionally-activated glycoprotein 1 receptor; tax-transcriptionally activated glycoprotein 1; tax-transcriptionally activated glycoprotein 1 receptor; TNF receptor superfamily member 4; Tnfrsf4; tumor necrosis factor (ligand) superfamily member 4; tumor necrosis factor receptor superfamily member 4; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 4; tumor necrosis factor superfamily, member 4; Txgp1; Txgp1lACT35; ACT35 antigen; ATC35 antigen; CD134; CD134 antigen; IMD16; Ly-70; lymphoid activation antigene ACT35; MRC OX40; Ox40; OX40 antigen; OX40 cell surface antigen; OX40 homologue; OX40L receptor; TAX transcriptionally-activated glycoprotein 1 receptor; tax-transcriptionally activated glycoprotein 1; tax-transcriptionally activated glycoprotein 1 receptor; TNF receptor superfamily member 4; Tnfrsf4; tumor necrosis factor (ligand) superfamily member 4; tumor necrosis factor receptor superfamily member 4; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 4; tumor necrosis factor superfamily, member 4; Txgp1; Txgp1l; ACT35; CD134; IMD16; OX40; TXGP1L
Gen-ID (Entrez) 7293
Gensymbol ACT35,CD134,IMD16,OX40,TXGP1L
Interassay CV 12%
Intraassay CV 8%
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Provspädningsmedel, Analysbuffertkoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Lysisbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne Biotin
Proteinaliaser ACT35 antigen, OX40L receptor, TAX transcriptionally-activated glycoprotein 1 receptor
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Serum 25μ L, Supernatant 25μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym OX 40 L receptor, ACT 35
Mål OX40 (CD134)
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 timmar 10 minuter