Läs mer
Invitrogen™ Human CD40L (löslig) ELISA Kit, extra känslig
Produktkod. 15541897
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Paket med 10
Produktkod. 15541897
Brand: Invitrogen™ BMS293
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human sCD40L
HRP-Conjugate anti-human sCD40L monoclonal antibody
Human sCD40L Standard lyophilized, 20ng/mL upon reconstitution
Control high, lyophilized
Control low, lyophilized
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Adhesive Films
ELISA
Den mänskliga CD40-liganden (CD40L) ELISA kvantifierar Hu CD40L i humant serum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu CD40L. Metodens princip The Human CD40L US solid-phase sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
CD40-ligand (CD40-L), eller CD154, är ett membranglykoprotein och differentieringsantigen som uttrycks på ytan av T-celler. CD40-liganden stimulerar B-cellsproliferation och utsöndring av alla immunglobulinisotyper i närvaro av cytokiner. CD40-ligand har visat sig inducera cytokinproduktion och tumördödande aktivitet i perifera blodmonocyter. Det samstimulerar även proliferation av aktiverade T-celler och detta åtföljs av produktionen av IFN-gamma, TNF-alfa och IL-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P29965
Analysintervall 0,08 till 5,0 ng/ml
Analyskänslighet 0.01 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 959
Gensymbol CD154,CD40L,HIGM1,IGM,IMD3,T-BAM,TNFSF5,TRAP,gp39,hCD40L
Interassay CV 6.6%
Intraassay CV 5.5
Kit Innehåll Förbelagda plattor med 96 brunnar, Standard, Provspädningsmedel, Analysbuffertkoncentrat, HRP-konjugerad detektionsantikropp, Tvättbuffert, Kontroller, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 20μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym TRAP, HIGM 1, T-cellsantigen Gp39, CD154
Mål CD154 (CD40 Ligand)
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 timmar 10 minuter