Läs mer
Invitrogen™ CD44var (v5) (löslig) människa ELISA Utrustning
Produktkod. 15581717
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Paket med 10
Produktkod. 15581717
Brand: Invitrogen™ BMS220TEN
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
  • Aluminiumpåsar med en mikrobrunnsplatta belagd med monoklonal antikropp mot human sCD44var (v5)
  • HRP-konjugat anti-human sCD44var (v5) monoklonal antikropp
  • Human sCD44var (v5) Standardlyofiliserad, 20ng/ml vid beredning
  • Provspädningsmedel
  • Analysbuffertkoncentrat 20x (PBS med 1 % Tween 20 och 10 % BSA)
  • Tvättbuffertkoncentrat 20x (PBS med 1 % Tween 20)
  • Substratlösning (tetrametyl-bensidin)
  • Stopplösning (1M fosforsyra)
  • Blue-Dye
  • Green-Dye
  • Självhäftande filmer
För kvantitativ detektion av human sCD44var (v5).
The Human CD44var (v5) ELISA kvantifierar Hu CD44var (v5) i humant serum, plasma, urin, fostervatten eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu CD44var (v5). Metodens princip The Human CD44var (v5) solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Proteinet som kodas av denna gen är ett cellyteglykoprotein involverat i cell-cell-interaktioner, cellvidhäftning och migration. Det är en receptor för hyaluronsyra (HA) och kan även interagera med andra ligander, såsom osteopontin, kollagener och matrismetalloproteinaser (MMP). Detta protein deltar i en mängd olika cellulära funktioner inklusive lymfocytaktivering, recirkulation och målsökning, hematopoiesis och tumörmetastaser. Transkript för denna gen genomgår komplex alternativ splitsning som resulterar i många funktionellt distinkta isoformer, men fullängdsnaturen för några av dessa varianter har inte fastställts. Alternativ splitsning är grunden för den strukturella och funktionella mångfalden av detta protein, och kan vara relaterat till tumörmetastaser. [tillhandahålls av RefSeq, juli 2008]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P16070
Analysintervall 0.31-10.0 ng/mL
Analyskänslighet 0.14 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA Utrustning
Provtyp Fostervatten, Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 960
Gensymbol CDW44,CSPG8,ECMR-III,HCELL,HUTCH-I,IN,LHR,MC56,MDU2,MDU3,MIC4,Pgp1
Interassay CV 5.8%
Intraassay CV 3.6%
Kit Innehåll Förbelagda plattor med 96 brunnar, Standard, Provspädningsmedel, Analysbuffertkoncentrat, HRP-konjugerad detektionsantikropp, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Fostervatten, 20μ L; Plasma, 20μ L; Serum, 20μ L; Supernatant, 20μ L; Urin, 20μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym VFF-8 Fagocytiskt glykoprotein I, Hermes-antigen
Mål Människa
Testtid 1 timme. 20 min.
Total analystid 3 timmar. 10 min.
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning