Läs mer
Invitrogen™ CD44var (v5) (löslig) människa ELISA Utrustning
Produktkod. p-7092042
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Paket med 10
Produktkod. 15541717
Brand: Invitrogen™ BMS220
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
  • Aluminum pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human sCD44var (v5)
  • HRP-Conjugate anti-human sCD44var (v5) monoclonal antibody
  • Human sCD44var (v5) Standard lyophilized, 20ng/mL upon reconstitution
  • Sample Diluent
  • Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
  • Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
  • Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
  • Stop Solution (1M Phosphoric acid)
  • Blue-Dye
  • Green-Dye
  • Adhesive Films
För kvantitativ detektion av human sCD44var (v5).
The Human CD44var (v5) ELISA kvantifierar Hu CD44var (v5) i humant serum, plasma, urin, fostervatten eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu CD44var (v5). Metodens princip The Human CD44var (v5) solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
The protein encoded by this gene is a cell-surface glycoprotein involved in cell-cell interactions, cell adhesion and migration. It is a receptor for hyaluronic acid (HA) and can also interact with other ligands, such as osteopontin, collagens, and matrix metalloproteinases (MMPs). This protein participates in a wide variety of cellular functions including lymphocyte activation, recirculation and homing, hematopoiesis, and tumor metastasis. Transcripts for this gene undergo complex alternative splicing that results in many functionally distinct isoforms, however, the full length nature of some of these variants has not been determined. Alternative splicing is the basis for the structural and functional diversity of this protein, and may be related to tumor metastasis. [provided by RefSeq, Jul 2008]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P16070
Analysintervall 0.31-10.0 ng/mL
Analyskänslighet 0.14 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA Kit
Provtyp Amniotic Fluid, Plasma, Serum, Supernatant, Urine
Målarter Human
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Colorimetric Microplate Reader
Gen-ID (Entrez) 960
Gensymbol CDW44,CSPG8,ECMR-III,HCELL,HUTCH-I,IN,LHR,MC56,MDU2,MDU3,MIC4,Pgp1
Interassay CV 5.8%
Intraassay CV 3.6%
Kit Innehåll Pre-coated 96 well plates, Standard, Sample Diluent, Assay Buffer concentrate, HRP-conjugated Detection Antibody, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Amniotic Fluid, 20 μL; Plasma, 20 μL; Serum, 20 μL; Supernatant, 20 μL; Urine,20 μL
Förvaringskrav 2°C to 8°C
Synonym VFF-8 Phagocytic glycoprotein I, Hermes antigen
Mål Human
Testtid 1 hr. 20 min.
Total analystid 3 hr. 10 min.
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato