Läs mer
R&D Systems™ Human SCD5 (NP_001032671.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18720389
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18720389 10 μg
1 options
Produktkod. 18720389 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3475.00 SEK
    3285.45 SEK / 10µg
    Save 189.55 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen SCD5
Tillträdesnummer NP_001032671.2
Gen-ID (Entrez) 79966
Gene Alias ACOD4, ACOD4Acyl-CoA-desaturase 4, FADS4, FLJ21032, HSCD5, HSCD5Stearoyl-CoA 9-desaturase, SCD2, SCD4, SCD4EC 1.14.19.1, stearoyl-CoA desaturase 4, stearoyl-CoA desaturase 5
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg