Läs mer
Human SCNN1D knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32143388 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32143388 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2590981Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human SCNN1D knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SCNN1D knockout HeLa