Läs mer
Invitrogen™ Human SCUBE1 Synthetic Peptide
Produktkod. 15215109
Kvantitet:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. 15215109
Brand: Invitrogen™ PEP1104
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Synthetic Peptide
SCUBE1 Synthetic Peptide, PEP-1104, from Invitrogen.
SCUBE1 is an EGF-related protein with a CUB (C1s-like) domain that is expressed primarily in the developing gonad, nervous system, somites, surface ectoderm and limb buds. The N-terminal EGF-like repeats of SCUBE1 participate in the formation of adhesions in a Ca2+-dependent fashion. In contrast, the C-terminal cysteine-rich motifs and CUB domain can directly bind and antagonize bone morphogenic protein activity; genetic ablation of this region resulted in brain malformation in mice embryos, suggesting SCUBE1 plays a role in brain morphogenesis. SCUBE1 has also been implicated in early craniofacial development in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 80274
Art Human
Reningsmetod purified
Tillträdesnummer Q8IWY4
Vanligt namn Human SCUBE1
Koncentration 200 μg/mL
Innehåll och lagring -20°C
Beskrivning Synthetic Peptide
Formatera Liquid
Formulering PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
För användning med (applikation) Blocking Assay, Control
Gensymbol SCUBE1
Frystorkat material No
Konserveringsmedel 0.02% sodium azide
Produkttyp Peptide
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO - research use only
Förvaringsbuffert PBS