Läs mer
R&D Systems™ Human Semaphorin 6A (NP_065847) VersaClone cDNA
Beschreibung
- SEMA6A semaphorin 6A [ Homo sapiens (human) ]
- Also known as: VIA; SEMA; HT018; SEMAQ; SEMA6A1
- The Semaphorin 6A insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
- Sema6A is a transmembrane protein belonging to the semaphorin family.
- It is a cell surface receptor for PLXNA2.
- Sema6A promotes reorganization of the actin cytoskeleton and plays an important role in axon guidance in the developing central nervous system.
- It is required for normal granule cell migration in the developing cerebellum.
- For reasearch use only. Not for use in humans.
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | hSEMA6A |
| Tillträdesnummer | NP_065847 |
| Koncentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulering | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Infoga typ | 3106 bp |
| Gen-ID (Entrez) | 57556 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Art | Human |
| Kvantitet | 10 μg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?