Läs mer
Invitrogen™ Human Serpin A5/Protein C-hämmare ELISA Utrustning
Produktkod. 17105199
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Produktkod. 17105199
Brand: Invitrogen™ EH412RBX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Human Serpin A5/Protein C-hämmare kvantifierar human Serpin A5/Protein C-hämmare i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant human Serpin A5/Protein C-hämmare.
Denna gen kodar för en medlem av superfamiljen serinproteinashämmare (serpin). Denna medlem är den huvudsakliga hämmaren av vävnadsplasminogenaktivator (tPA) och urokinas (uPA), och är därför en hämmare av fibrinolys. Defekter i denna gen är orsaken till plasminogenaktivatorhämmare-1-brist (PAI-1-brist), och höga koncentrationer av genprodukten är associerade med trombofili. Alternativt splitsade transkriptvarianter som kodar för olika isoformer har hittats för denna gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer 4933415L04; akrosomal serinproteashämmare; alfa-1-antiproteinas; antitr; antitrypsin; PAI3; PAI-3; Pci; PCI-B; PLANH3; Plasma serinproteashämmare; Plasminogenaktivatorinhibitor 3; plasminogenaktivatorinhibitor III; plasminogenaktivatorinhibitor-3; PROCI; Protein C-hämmare; serin (eller cystein) peptidashämmare, kladd A, medlem 5; serin (eller cystein) proteinashämmare, kladd A (alfa-1 antiproteinas, antitrypsin), medlem 5; serin (eller cystein) proteinashämmare, kladd A, medlem 5; serpin A5; serpin familj A medlem 5; serpinpeptidashämmare, kladd A (alfa-1-antiproteinas, antitrypsin), medlem 5; serpinpeptidasinhibitor, kladd A, medlem 5; Serpina5
Analysintervall 24,58 till 6 000 pg/ml
Analyskänslighet 24 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 5104
Gensymbol SERPINA5
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål SERPINA5
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter