Läs mer
Invitrogen™ Human Serpin A5/Protein C-hämmare ELISA Utrustning
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Beskrivning
Human Serpin A5/Protein C-hämmare kvantifierar human Serpin A5/Protein C-hämmare i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant human Serpin A5/Protein C-hämmare.
Denna gen kodar för en medlem av superfamiljen serinproteinashämmare (serpin). Denna medlem är den huvudsakliga hämmaren av vävnadsplasminogenaktivator (tPA) och urokinas (uPA), och är därför en hämmare av fibrinolys. Defekter i denna gen är orsaken till plasminogenaktivatorhämmare-1-brist (PAI-1-brist), och höga koncentrationer av genprodukten är associerade med trombofili. Alternativt splitsade transkriptvarianter som kodar för olika isoformer har hittats för denna gen.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | 4933415L04; akrosomal serinproteashämmare; alfa-1-antiproteinas; antitr; antitrypsin; PAI3; PAI-3; Pci; PCI-B; PLANH3; Plasma serinproteashämmare; Plasminogenaktivatorinhibitor 3; plasminogenaktivatorinhibitor III; plasminogenaktivatorinhibitor-3; PROCI; Protein C-hämmare; serin (eller cystein) peptidashämmare, kladd A, medlem 5; serin (eller cystein) proteinashämmare, kladd A (alfa-1 antiproteinas, antitrypsin), medlem 5; serin (eller cystein) proteinashämmare, kladd A, medlem 5; serpin A5; serpin familj A medlem 5; serpinpeptidashämmare, kladd A (alfa-1-antiproteinas, antitrypsin), medlem 5; serpinpeptidasinhibitor, kladd A, medlem 5; Serpina5 |
| Analysintervall | 24,58 till 6 000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 24 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 5104 |
| Gensymbol | SERPINA5 |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |