Läs mer
Invitrogen™ Human Serpin A5/Protein C-hämmare ELISA Utrustning
Kvantitet:
10 x 96 tester
Beskrivning
Denna gen kodar för en medlem av superfamiljen serinproteinashämmare (serpin). Denna medlem är den huvudsakliga hämmaren av vävnadsplasminogenaktivator (tPA) och urokinas (uPA), och är därför en hämmare av fibrinolys. Defekter i denna gen är orsaken till plasminogenaktivatorhämmare-1-brist (PAI-1-brist), och höga koncentrationer av genprodukten är associerade med trombofili. Alternativt splitsade transkriptvarianter som kodar för olika isoformer har hittats för denna gen.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P05154 |
| Analysintervall | 24,58 till 6 000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 24 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 5104 |
| Gensymbol | SERPINA5 |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |