Läs mer
Proteintech™ Mänsklig SERPINA1 ELISA Utrustning
Produktkod. 16851586 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Målarter:
Människa
Produktkod. Målarter
16851586 Människa
1 options
Produktkod. 16851586 Leverantör Proteintech™ Leverantörsnummer KE0017896T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
KE00178 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). SERPINA1 ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen SERPINA1
  • Analysen känner igen human SERPINA1. En antikropp specifik för SERPINA1 har förbelagts på mikrobrunnarna
  • SERPINA1-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation. Efter omfattande tvätt tillsätts en annan antikropp specifik för SERPINA1 för att detektera det fångade SERPINA1-proteinet.
  • För signalutveckling tillsätts pepparrotsperoxidas (HRP)-konjugerad antikropp, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens.
  • En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
  • SERPINA1 är den arketypiska medlemmen av Serpin-superfamiljen av serinproteashämmarna. Det är ett akutfasglykoprotein som huvudsakligen (med 80%) syntetiseras i mänsklig lever och är ett viktigt blodprotein efter albumin och immunoglobulinerna.
  • SERPINA1 spelar en viktig antiinflammatorisk roll för att skydda vävnader mot proteolytisk matsmältning av elastas som utsöndras av neutrofiler. Hos patienter med karcinom rapporterades det att SERPINA1 främjar invasiv och metastaserande kapacitet vid lungcancer, magcancer och kolorektala karcinom.
  • Flera studier visade att högre nivåer av SERPINA1 korrelerar med mer avancerade cancerstadier. Defekter i denna gen kan orsaka emfysem eller leversjukdom.
Specifikationer
Tillträdesnummer BC011991
Analysintervall 1,56 till 100 ng/ml, 6,25 till 400 ng/ml
Analyskänslighet 0.2 ng/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Människa
Gen-ID (Entrez) 5265
Värd art Människa
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID P01009
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Human SERPINA1 ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine