Läs mer
Proteintech™ Human SERPINE1 ELISA Utrustning
Produktkod. 16871516 Handla allt Proteintech Produkter
Målarter:
Människa
Produktkod. 16871516
Brand: Proteintech™ KE0010996T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
KE00109 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). SERPINE1 ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen SERPINE1.
  • SERPINE1, även kallad Plasminogen activator inhibitor type 1 (PAI-1), är en medlem av superfamiljen serinproteashämmare (SERPIN).
  • Det produceras av det vaskulära endotelet, levern, monocyterna/makrofager, blodplättarna och fettvävnaden. Höga plasmanivåer av PAI-1 har associerats med en ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.
  • Det är inblandat i patogenesen av fetma, insulinresistens och typ 2-diabetes. I flera tumörtyper är SERPINE1-uttryck uppreglerat och det har beskrivits som en dålig prognostisk markör. Förutom dess prognostiska värde har SERPINE1-uttryck validerats som en markör för terapibeslut hos patienter med nodnegativ bröstcancer.
  • Defekter i denna gen är orsaken till plasminogenaktivatorhämmare-1-brist (PAI-1-brist), och höga koncentrationer av genprodukten är associerade med trombofili.
  • Analysen känner igen human SERPINE1. En antikropp specifik för SERPINE1 har förbelagts på mikrobrunnarna. SERPINE1-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation.
  • Efter omfattande tvättning tillsätts ytterligare en pepparrotsperoxidas (HRP)-konjugerad antikropp specifik för SERPINE1 för att detektera det fångade SERPINE1-proteinet.
  • För signalutveckling, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens. En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
Specifikationer
Tillträdesnummer BC010860
Analysintervall 0,312 till 20 ng/ml
Analyskänslighet 0.16 ng/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Människa
Gen-ID (Entrez) 5054
Värd art Människa
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 2.5 hr.
UniProt ID P05121
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Human SERPINE1 ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine