missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ Human Seryl-tRNA synthetase (aa 83-212) Control Fragment Recombinant Protein

Produktkod. 30194547
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30194547 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30194547 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer RP88815

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (95%), Rat (95%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-53521 (PA5-53521. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

Seryl-tRNA synthetase (SerRS) catalyzes the attachment of serine to tRNA(Ser) in a two-step reaction: serine is first activated by ATP to form Ser-AMP and then transferred to the acceptor end of tRNA(Ser). Is also probably able to aminoacylate tRNA(Sec) with serine, to form the misacylated tRNA L-seryl-tRNA(Sec), which will be further converted into selenocysteinyl-tRNA(Sec).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Tillträdesnummer P49591
Koncentration ≥5.0 mg/mL
För användning med (applikation) Blocking Assay, Control
Formulering 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 6301
Namn Human Seryl-tRNA synthetase (aa 83-212) Control Fragment
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Gene Alias EC 6.1.1.11; SARS; Sars1; serine tRNA ligase 1, cytoplasmic; serine--tRNA ligase, cytoplasmic; SerRS; SERS; seryl-aminoacyl-tRNA synthetase; seryl-aminoacyl-tRNA synthetase 1; seryl-tRNA synthetase; seryl-tRNA synthetase, cytoplasmic; seryl-tRNA(Ser/Sec) synthetase; Strs
Vanligt namn Seryl-tRNA synthetase
Gensymbol SARS1
Konjugera Unconjugated
Art Human
Rekombinant Recombinant
Protein Tag His-ABP-tag
Sekvens NVLSFDDLTADALANLKVSQIKKVRLLIDEAILKCDAERIKLEAERFENLREIGNLLHPSVPISNDEDVDNKVERIWGDCTVRKKYSHVDLVVMVDGFEGEKGAVVAGSRGYFLKGVLVFLEQALIQYAL
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Uttryckssystem E. coli
Form Liquid
Renhet eller kvalitetsklass >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.