Läs mer
Abcam Mänsklig SETD2 (KMT3A / HYPB / HIF-1) knockout HeLa-cellinje
Produktkod. 32157443 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 000 celler
2 x 1 000 000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32157443 2 x 1 000 000 celler
32139793 1 000 000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 32157443 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2617922x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
SETD2 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad av Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 1 bp-insättning i exon 3 och 2 bp-deletion i exon 3. För att beställa både knockout- och vildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. Till eller...
SETD2 KO-cellinje finns att beställa. KO validerad av Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 1 bp-insättning i exon 3 och 2 bp-deletion i exon 3. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO