Läs mer
Proteintech™ Human SFRP1 ELISA Utrustning
Handla allt Proteintech Produkter
Immunoassay Kit Format:
96-brunnsplatta
Beskrivning
Detta kit innehåller en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutveckling och färgintensitet, vilket är proportionellt mot mängden bundet protein som kan mätas vid 450 nm med korrigeringsvåglängden inställd på 630 nm.
- Antikropp specifik för human SFRP1 har förbelagts på mikrobrunnarna
- Humant SFRP1-protein i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation
- Efter omfattande tvättning tillsätts en annan pepparrotsperoxidas (HRP)-konjugerad antikropp specifik för humant SFRP1 för att detektera det infångade humana SFRP1-proteinet
- För signalutveckling, följ med Tetrametyl-bensidin (TMB) reagens
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 0,156 till 10 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.009 ng/mL |
| Analysera | Smörgås ELISA |
| Immunoassay Kit Format | 96-brunnsplatta |
| Provtyp | Plasma, Serum |
| Värd art | Människa |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 96TEST Human SFRP1 ELISA Kit
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P330-Skölj munnen.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine