Läs mer
Invitrogen™ Human SGK1 Synthetic Peptide
Produktkod. 15285259
Change view
Kvantitet:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15285259 50 μg 50µg
1 options
Produktkod. 15285259 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PEP1261
Synthetic Peptide
SGK1 Synthetic Peptide, PEP-1261, from Invitrogen.
SGK (SGK1) is a serine/threonine kinase that may be a transcriptional target for p38/MAPK in hepatoma cells. SGK plays an important role in cellular stress response and cell survival. SGK1 is transcriptionally activated by numerous stimuli, including serum, glucocorticoids, osmotic stress, and hormones. It phosphorylates and negatively regulates pro-apoptotic FOXO3A. SGK1 is thought to play an essential function in nephropathy and cardiovascular development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 6446
Art Human
Reningsmetod purified
Tillträdesnummer O00141
Vanligt namn Human SGK1
Koncentration 200 μg/mL
Innehåll och lagring -20°C
Beskrivning Synthetic Peptide
Formatera Liquid
Formulering PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
För användning med (applikation) Blocking Assay, Control
Gensymbol SGK1
Frystorkat material No
Konserveringsmedel 0.02% sodium azide
Produkttyp Peptide
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO - research use only
Förvaringsbuffert PBS