Läs mer
Invitrogen™ Rat Set
Mål:
Human Set
Mus Set
Mus Singel
Människan singel
Råtta singel
Kvantitet:
1 Set
20 nmol
20 x 3 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Stealth RNAi Predesigned siRNAs are designed to provide robust and long-lasting gene silencing with minimal off-target effects. Stealth RNAi siRNAs are modified synthetic 25-mer RNA duplexes. Our proprietary technology ensures high specificity and stability, making Stealth RNAi siRNAs an ideal choice for researchers seeking reliable and efficient gene knockdown in human, mouse, or rat.
Använd det här verktyget för snabb och enkel onlinebeställning av bänktestade validerade Stealth RNAi™ siRNA, redo att beställa Stealth Select RNAi™ siRNA, bänktestad BLOCK-iT™ Pol II miR Validerad miRNA Vector Duopaks och redo att klonas BLOCK-iT™ miR RNAi Välj.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Beskrivning | Stealth RNAi™ Fördesignat siRNA-rör, 20nmol, mänskligt enskilt mål, hög specificitet, 2 av 3 siRNA garanterad effekt, bra knockdown, låga effekter utanför målet, standardrenhet, används för behandling av Parkinsons sjukdom |
| Formatera | Provrör |
| RNAi typ | siRNA, miRNA |
| Slutlig produkttyp | Stealth RNAi™ Fördesignat siRNA-rör |
| För användning med (applikation) | För behandling av Parkinsons sjukdom |
| Produkttyp | Stealth RNAi™ Fördesignat siRNA-rör |
| Renhet | Standard renhet |
| Kvantitet | 20 nmol |
| Provstorlek | 20 nmol |
| Visa mer |