Läs mer
R&D Systems™ Human Sirtuin 3/SIRT3 (NP_036371.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18720517
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18720517 10 μg
1 options
Produktkod. 18720517 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3478.69 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 397.99 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Specifikationer
Gen Sirtuin 3/SIRT3
Tillträdesnummer NP_036371.1
Gen-ID (Entrez) 23410
Gene Alias EC 3.5.1, EC 3.5.1.-, hSIRT3, mitochondrial nicotinamide adenine dinucleotide-dependent deacetylase, NAD-dependent deacetylase sirtuin-3, mitochondrial, SIR2L3, SIR2L3silent mating type information regulation 2, S.cerevisiae, homolog 3, sir2-like 3, SIR2-like protein 3, SIRT3, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 3 (S. cerevisiae), sirtuin (silent mating type information regulation 2, S.cerevisiae, homolog) 3, sirtuin 3, sirtuin type 3
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg