Läs mer
R&D Systems™ Human Sirtuin 4/SIRT4 (NP_036372.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18703597
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18703597 10 μg
1 options
Produktkod. 18703597 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 179.30 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen SIRT4
Tillträdesnummer NP_036372.1
Gen-ID (Entrez) 23409
Gene Alias EC 2.4.2.-, EC 3.5.1, MGC130046, MGC130047, MGC57437, SIR2L4, SIR2L4NAD-dependent ADP-ribosyltransferase sirtuin-4, sir2-like 4, SIR2-like protein 4, SIRT4, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 4 (S. cerevisiae), sirtuin (silent mating type information regulation 2, S. cerevisiae, homolog) 4, sirtuin 4, sirtuin type 4
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg