Läs mer
Human SIVA1 (SIVA) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32153302 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32153302 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2591141Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human SIVA1 (SIVA) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SIVA1 (SIVA) knockout HEK-293T