Läs mer
Novus Biologicals™ Human Skeletal Muscle Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Produktkod. 18695370 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18695370 1 mg
1 options
Produktkod. 18695370 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82059253
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Beredningsmetod Western Blot, Immunoprecipitation, Electrophoresis, Enzymatic activity analysis, Protein-protein interaction, Tissue specific expression
Kvantitet 1 mg
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål Skeletal Muscle