Läs mer
Human SLC12A9 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32143283 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32143283 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2633481Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Human SLC12A9 knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SLC12A9 knockout HeLa