Läs mer
Human SLC25A29 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32143279 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32143279 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2586741Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Human SLC25A29 knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SLC25A29 knockout HeLa