Beskrivning
SLC29A1 KO-cellinje tillgänglig att beställa. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9, Homozygot: 1 bp insättning i exon 4. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/flaska.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 000 000 celler |
| Regulatorisk status | RUO |