Läs mer
Human SLC35A2 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32143129 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32143129 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2633531Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Human SLC35A2 knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SLC35A2 knockout HeLa