Läs mer
Human SLC35A5 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32140952 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32140952 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2633551Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Human SLC35A5 knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SLC35A5 knockout HeLa