Läs mer
Human SLC43A3 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32141105 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32141105 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2591351Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human SLC43A3 knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SLC43A3 knockout HeLa