Läs mer
Human SLC50A1 (RAG1AP1) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32142499 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32142499 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2591371Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Human SLC50A1 (RAG1AP1) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SLC50A1 (RAG1AP1) knockout HeLa