Läs mer
R&D Systems™ Human SLPI DuoSet ELISA
Produktkod. 30000605
Kvantitet:
1 kit (för 5 tallrikar)
Produktkod. 30000605
Brand: R&D Systems™ DY127405
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
Human SLPI DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human SLPI DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human SLPI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ALK1, ALPProtease inhibitor WAP4, antileukoproteinase, BLPISeminal proteinase inhibitor, HUSI, HUSI-I, Mucus proteinase inhibitor, secretory leukocyte peptidase inhibitor, Secretory leukocyte protease inhibitor, secretory leukocyte protease inhibitor (antileukoproteinase), WAP four-disulfide core domain protein 4, WAP4HUSI-1, WFDC4MPI
Produkttyp ELISA Kit
Kvantitet 1 kit (för 5 tallrikar)
Art Human
Korsreaktivitet Not observed
Formatera 96-well Strip Plate
För användning med (applikation) ELISA
Gen-ID (Entrez) 6590
Provtyp Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma
Kit Innehåll Capture antibody, Detection antibody, Recombinant standard, Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.