Läs mer
Human SMIM4 (C3orf78) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32143857 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32143857 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2591441Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Human SMIM4 (C3orf78) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SMIM4 (C3orf78) knockout HeLa