Läs mer
R&D Systems™ Human SNAP23 (NP_003816.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18714517
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18714517 10 μg
1 options
Produktkod. 18714517 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3517
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3478.69 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 397.99 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Specifikationer
Gen SNAP23
Tillträdesnummer NP_003816.2
Gen-ID (Entrez) 8773
Gene Alias HsT17016, SNAP-23, SNAP23A, SNAP23B, synaptosomal-associated protein 23, synaptosomal-associated protein, 23 kD, synaptosomal-associated protein, 23 kDa, Vesicle-membrane fusion protein SNAP-23
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg