Läs mer
Human SNAP25 knockout SH-SY5Y cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32140297 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32140297 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2801001Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Human SNAP25 knockout SH-SY5Y cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SNAP25 knockout SH-SY5Y