Läs mer
R&D Systems™ Human SNAP47 (AAH18760.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18751677
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18751677 10 μg
1 options
Produktkod. 18751677 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3579
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 179.30 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Specifikationer
Gen SNAP47
Tillträdesnummer AAH18760.2
Gen-ID (Entrez) 116841
Gene Alias C1orf142, Epididymis luminal protein 170, ESFI5812, FLJ12517, HEL170, HEL-S-290, SNAP-47 chromosome 1 open reading frame 142, SVAP1, SVAP1DKFZp686M10160, Synaptosomal-associated 47 kDa protein, synaptosomal-associated protein 47, synaptosomal-associated protein, 47 kDa
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg