Beskrivning
SNCA KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9, homozygot: 42 bp deletion i exon 2 och intron 2-3, förstör donatorns splitsningsplats och led för att stoppa kodon. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/flaska.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 000 000 celler |
| Regulatorisk status | RUO |