Läs mer
Abcam Mänsklig SNX1 knockout HeLa-cellinje
Produktkod. 32157217 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 000 celler
2 x 1 000 000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32157217 2 x 1 000 000 celler
32140537 1 000 000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 32157217 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2738342x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
SNX1 KO-cellinje finns att beställa. KO validerad av Next Generation Sequencing. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9; X = 5 bp-deletion efter Lys165 av WT-proteinet Frameshift: 99%. För att beställa både knockout- och wildtyp-kontrollceller: välj 2 x 1000000...
SNX1 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad av Next Generation Sequencing. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9; X = 5 bp deletion efter Lys165 av WT-proteinet Frameshift: 99%. För att beställa både knockout- och wildtyp-kontrollceller: välj 2 x 1000000 Celler/flaska. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 Celler/flaska.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO