Läs mer
R&D Systems™ Human SOD2/Mn-SOD (NP_000627.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18782317
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18782317 10 μg
1 options
Produktkod. 18782317 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3545
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3040.00 SEK
    2873.85 SEK / 10µg
    Save 166.15 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Specifikationer
Gen SOD2/Mn-SOD
Tillträdesnummer NP_000627.2
Gen-ID (Entrez) 6648
Gene Alias EC 1.15.1.1, indophenoloxidase B, IPOB, IPO-B, manganese-containing superoxide dismutase, mangano-superoxide dismutase, Mn SOD, Mn superoxide dismutase, MnSOD, MVCD6, SOD, Mitochodrial, superoxide dismutase [Mn], mitochondrial, superoxide dismutase 2, mitochondrial
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg