missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Human Soluble gp130 Quantikine ELISA Kit
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Tillräckligt för:
1 x 96-well Plate
Beskrivning
The Human Soluble gp130 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human gp130/CD130 in cell culture supernates (100 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul), citrate plasma (10 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 0.13 to 8 ng/mL (Cell Culture Supernates), 0.25 to 16 ng/mL (Serum, Heparin Plasma, Citrate Plasma, EDTA Plasma) |
| Analyskänslighet | 0.05 ng/mL (Cell Culture Supernates), 0.08 ng/mL (Serum, Heparin Plasma, Citrate Plasma, EDTA Plasma) |
| Konjugera | HRP |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Human sgp130 |
| Tillräckligt för | 1 x 96-well Plate |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 3572 |
| Provvolym | Cell Culture Supernates (100uL),Serum (10uL),EDTA Plasma (10uL),Heparin Plasma (10uL),Citrate Plasma (10uL) |
| Förvaringskrav | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering