Läs mer
BD Humant lösligt protein Master Buffer Kit
Produktkod. 15849268
Change view
Antal tester:
100
500
Inkluderar:
1 flaska 150mL analysspädningsmedel, 1 flaska 30mL spädningsmedel för infångningspärlor, 1 flaska 30mL detektionsreagensspädningsmedel, 1 flaska 30mL spädningsvätska för infångningspärlor för serum/plasma, 1 flaska 650mL tvättbuffert, 1 flaska 0,25 ml instrumentuppsättning 0,25 mL instrumentuppsättning. instrument
1 flaska 30mL analysspädningsmedel, 1 flaska 5mL spädningsmedel för infångningspärlor, 1 flaska 5mL detektionsreagensspädningsmedel, 1 flaska 5mL spädningsvätska för infångningspärlor för serum/plasma, 1 flaska 130mL tvättbuffert, 1 flaska 0,25 mL instrument, 25 ml instrument, uppsättning 0,25 mL instrument. inställningspärla A9, 1 injektionsflaska 1,0mL instrumentinställningspärla F1, 1 injektionsflaska 0,25mL instrumentinställningspärla F9, 1 injektionsflaska, 0,25mL PE instrumentinställningspärla F1, 1 injektionsflaska 0,5mL PE positiv kontrolldetektor
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal tester Inkluderar Förpackningsstorlek
15849268 500 1 flaska 150mL analysspädningsmedel, 1 flaska 30mL spädningsmedel för infångningspärlor, 1 flaska 30mL detektionsreagensspädningsmedel, 1 flaska 30mL spädningsvätska för infångningspärlor för serum/plasma, 1 flaska 650mL tvättbuffert, 1 flaska 0,25 ml instrumentuppsättning 0,25 mL instrumentuppsättning. instrument -
15839268 100 1 flaska 30mL analysspädningsmedel, 1 flaska 5mL spädningsmedel för infångningspärlor, 1 flaska 5mL detektionsreagensspädningsmedel, 1 flaska 5mL spädningsvätska för infångningspärlor för serum/plasma, 1 flaska 130mL tvättbuffert, 1 flaska 0,25 mL instrument, 25 ml instrument, uppsättning 0,25 mL instrument. inställningspärla A9, 1 injektionsflaska 1,0mL instrumentinställningspärla F1, 1 injektionsflaska 0,25mL instrumentinställningspärla F9, 1 injektionsflaska, 0,25mL PE instrumentinställningspärla F1, 1 injektionsflaska 0,5mL PE positiv kontrolldetektor 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15849268 Leverantör BD Leverantörsnummer 558265
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Innehåller
  • Analysspädningsmedel
  • Capture Bead Diluent
  • Detektionsreagensspädningsmedel
  • Capture Bead Diluent för serum/plasma
  • Tvättbuffert
  • Instrumentinställning Bead A1
  • Instrumentinställning Bead A9
  • Instrumentinställning Bead F1
  • Instrumentinställning Bead F9
  • PE Instrument Setup Bead F1
  • PE positiv kontrolldetektor
Tillsammans med Humant soluble protein flex set system buffer kit använder partiklar med diskreta fluorescensintensiteter för att detektera lösliga analyter vid mycket låga koncentrationer
Buffertar och instrumentinställningsreagenser som tillhandahålls i detta kit har optimerats för analys av analyter i vävnadskultursupernatanter, plasma och serumprover.
  • Ger tillräckligt med reagens för kvantitativ analys av 100 prover och 10 instrumentinställningsprocedurer eller 500 prover och 10 instrumentinstallationsprocedurer
  • Har optimerats för användning med CBA Human Soluble Protein Flex Sets
  • Arbetsanalysintervallet för de flesta analyter i detta system är 10 till 2 500 pg/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Antal tester 500
Inkluderar 1 flaska 150mL analysspädningsmedel, 1 flaska 30mL spädningsmedel för infångningspärlor, 1 flaska 30mL detektionsreagensspädningsmedel, 1 flaska 30mL spädningsvätska för infångningspärlor för serum/plasma, 1 flaska 650mL tvättbuffert, 1 flaska 0,25 ml instrumentuppsättning 0,25 mL instrumentuppsättning. instrument
Validerad ansökan RUO
Produkttyp Cytometric Bead Array (CBA) analys