Läs mer
BD Humant lösligt protein Master Buffer Kit
Antal tester:
100
500
Inkluderar:
1 flaska 150mL analysspädningsmedel, 1 flaska 30mL spädningsmedel för infångningspärlor, 1 flaska 30mL detektionsreagensspädningsmedel, 1 flaska 30mL spädningsvätska för infångningspärlor för serum/plasma, 1 flaska 650mL tvättbuffert, 1 flaska 0,25 ml instrumentuppsättning 0,25 mL instrumentuppsättning. instrument
1 flaska 30mL analysspädningsmedel, 1 flaska 5mL spädningsmedel för infångningspärlor, 1 flaska 5mL detektionsreagensspädningsmedel, 1 flaska 5mL spädningsvätska för infångningspärlor för serum/plasma, 1 flaska 130mL tvättbuffert, 1 flaska 0,25 mL instrument, 25 ml instrument, uppsättning 0,25 mL instrument. inställningspärla A9, 1 injektionsflaska 1,0mL instrumentinställningspärla F1, 1 injektionsflaska 0,25mL instrumentinställningspärla F9, 1 injektionsflaska, 0,25mL PE instrumentinställningspärla F1, 1 injektionsflaska 0,5mL PE positiv kontrolldetektor
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
Innehåller
- Analysspädningsmedel
- Capture Bead Diluent
- Detektionsreagensspädningsmedel
- Capture Bead Diluent för serum/plasma
- Tvättbuffert
- Instrumentinställning Bead A1
- Instrumentinställning Bead A9
- Instrumentinställning Bead F1
- Instrumentinställning Bead F9
- PE Instrument Setup Bead F1
- PE positiv kontrolldetektor
Buffertar och instrumentinställningsreagenser som tillhandahålls i detta kit har optimerats för analys av analyter i vävnadskultursupernatanter, plasma och serumprover.
- Ger tillräckligt med reagens för kvantitativ analys av 100 prover och 10 instrumentinställningsprocedurer eller 500 prover och 10 instrumentinstallationsprocedurer
- Har optimerats för användning med CBA Human Soluble Protein Flex Sets
- Arbetsanalysintervallet för de flesta analyter i detta system är 10 till 2 500 pg/ml
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Inkluderar | 1 flaska 30mL analysspädningsmedel, 1 flaska 5mL spädningsmedel för infångningspärlor, 1 flaska 5mL detektionsreagensspädningsmedel, 1 flaska 5mL spädningsvätska för infångningspärlor för serum/plasma, 1 flaska 130mL tvättbuffert, 1 flaska 0,25 mL instrument, 25 ml instrument, uppsättning 0,25 mL instrument. inställningspärla A9, 1 injektionsflaska 1,0mL instrumentinställningspärla F1, 1 injektionsflaska 0,25mL instrumentinställningspärla F9, 1 injektionsflaska, 0,25mL PE instrumentinställningspärla F1, 1 injektionsflaska 0,5mL PE positiv kontrolldetektor |
| Antal tester | 100 |
| Validerad ansökan | RUO |
| Produkttyp | Cytometric Bead Array (CBA) analys |