Läs mer
Invitrogen™ Människan Sortilin ELISA Utrustning
Produktkod. 17135219
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17135219
Brand: Invitrogen™ EH433RBX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Humant Sortilin kvantifierar humant Sortilin i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant humant Sortilin.
Sortilin fungerar som en sorteringsreceptor i Golgi-avdelningen och som en clearance-receptor på cellytan. Sortilin krävs för proteintransport från Golgi-apparaten till lysosomerna via en väg som är oberoende av mannos-6-fosfatreceptorn (M6PR). Det krävs också för proteintransport från Golgi-apparaten till endosomerna. Sortilin främjar neuronal apoptos genom att förmedla endocytos av de proapoptotiska prekursorformerna av BDNF (proBDNF) och NGFB (proNGFB). Sortilin fungerar också som en receptor för neurotensin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer 100 kDa NT receptor; 2900053A11Rik; AI852375; glykoprotein 110; glykoprotein 95; Gpl 10; Gp95; LDLCQ6; mNTR3; neurotensinreceptor 3; NT3; NTR3; Nts3; Ntsr3; Sortera1; Sortilin; sortilin 1
Analysintervall 0,819 till 200 ng/ml
Analyskänslighet 0.81 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 6272
Gensymbol Sortera1
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål Sortilin
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter