missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ Human SOX17 ELISA Utrustning
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
Beskrivning
Humant SOX17 kvantifierar humant SOX17 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant humant SOX17.
SOX17 (transkriptionsfaktor SOX-17) tillhör den SRY-relaterade HMB-boxfamiljen av transkriptionsfaktorer. Den fungerar som en transkriptionsregulator som binder målpromotor-DNA och böjer DNA:t. Den binder till sekvenserna 5'-AACAAT-'3 eller 5'-AACAAAG-3'. SOX17 modulerar transkriptionsreglering via WNT3A och hämmar Wnt-signalering. Det främjar nedbrytning av aktiverad CTNNB1. SOX17 spelar en viktig roll i regleringen av embryonal utveckling och krävs för normal looping av det embryonala hörröret och för normal utveckling av den definitiva tarmendodermen. Mutationer i genen kan resultera i vesikoureteral reflux.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | HMG-transkriptionsfaktor SOX17; SOX17; Sox-17; SRY (könsbestämmande region Y)-box 17; SRY-låda 17; SRY-låda 17; SRY-box innehållande gen 17; SRY-box transkriptionsfaktor 17; SRY-relaterad HMG-box transkriptionsfaktor SOX17; transkriptionsfaktor SOX-17; VUR3 |
| Analysintervall | 0,03 till 25 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.03 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 64321 |
| Gensymbol | SOX17 |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering